Tisk…
3-Chlorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4978-500G
APOSOR4978-500GEA 2650 CZK
APOSOR4978-500G
3-Chlorobenzaldehyde
3-Chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO
MW: 140,57 g/mol
Bod varu: 213…214 °C
Bod tání: 16…18 °C
Hustota: 1,239 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003350
CAS číslo: 587-04-2
EINECS: 209-596-9