Tisk…
2-Nitrobenzaldehyd 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4976-100G OR4976-25G
APOSOR4976-100GEA 1820 CZK
APOSOR4976-100G APOSOR4976-25G
2-Nitrobenzaldehyd 98%
2-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
Bod varu: 153 °C/23mmHg
Bod tání: 42…46 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007132
CAS číslo: 552-89-6
EINECS: 209-025-3