Tisk…
(2-Chlorophenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chlorobenzyl cyanide, 2-(2-Chlorophenyl)acetonitrile
OR4975-100G OR4975-25G
APOSOR4975-100GEA 1330 CZK
APOSOR4975-100G APOSOR4975-25G
(2-Chlorophenyl)acetonitrile 97%
(2-Chlorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Bod varu: 240…242 °C
Bod tání: 21…24 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001898
CAS číslo: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III