Tisk…
4-Cyanobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Formylbenzonitrile
OR4974-100G OR4974-250G OR4974-25G OR4974-500G
APOSOR4974-100GEA 1120 CZK
APOSOR4974-100G APOSOR4974-250G APOSOR4974-25G APOSOR4974-500G
4-Cyanobenzaldehyde 98%
4-Cyanobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO
Bod varu: 133 °C/12mmHg
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003376
CAS číslo: 105-07-7
EINECS: 203-267-3