Tisk…
4-tert-Butylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
OR4973-100G OR4973-25G OR4973-500G
APOSOR4973-100GEA 1240 CZK
APOSOR4973-100G APOSOR4973-25G APOSOR4973-500G
4-tert-Butylbenzaldehyde 98%
4-tert-Butylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Bod varu: 112…114 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035742
CAS číslo: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III