Tisk…
1,4-Benzodioxane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4961-100G OR4961-25G
APOSOR4961-100GEA 1150 CZK
APOSOR4961-100G APOSOR4961-25G
1,4-Benzodioxane
1,4-Benzodioxane
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 216 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006821
CAS číslo: 493-09-4
EINECS: 207-775-6