Tisk…
1,3-Benzodioxole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4960-100G OR4960-1KG OR4960-50G OR4960-500G
APOSOR4960-100GEA 622 CZK
APOSOR4960-100G APOSOR4960-1KG APOSOR4960-50G APOSOR4960-500G
1,3-Benzodioxole 98%
1,3-Benzodioxole
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 172…173 °C
Bod tání: –18 °C
Hustota: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005818
CAS číslo: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
UN: 1993
ADR: 3,III