Tisk…
3,4-Dimethoxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4959-25G OR4959-100G OR4959-500G
APOSOR4959-25GEA 622 CZK
APOSOR4959-25G APOSOR4959-100G APOSOR4959-500G
3,4-Dimethoxyaniline 98%
3,4-Dimethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
Bod varu: 174…176 °C/22mmHg
Bod tání: 85…89 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008394
CAS číslo: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6