Tisk…
4-tert-Butylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4958-25G OR4958-5G OR4958-100G
APOSOR4958-25GEA 705 CZK
APOSOR4958-25G APOSOR4958-5G APOSOR4958-100G
4-tert-Butylaniline 98%
4-tert-Butylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Bod varu: 90…93 °C/3mmHg
Bod tání: 15…16 °C
Hustota: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007899
CAS číslo: 769-92-6
EINECS: 212-215-9