Tisk…
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4951-100G OR4951-25G
APOSOR4951-100GEA 4930 CZK
APOSOR4951-100G APOSOR4951-25G
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone 97%
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₄
Bod tání: 169…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002193
CAS číslo: 528-21-2
EINECS: 208-430-2