Tisk…
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4950-10G OR4950-250G OR4950-50G
APOSOR4950-10GEA 2030 CZK
APOSOR4950-10G APOSOR4950-250G APOSOR4950-50G
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone 98%
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
Vzorec: C₂₂H₂₀O₃
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004777
CAS číslo: 28924-21-2
EINECS: 249-315-7