Tisk…

1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR4948-1G OR4948-5G
APOSOR4948-1GEA 1870 CZK
APOSOR4948-1G APOSOR4948-5G
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Vzorec: C₁₂H₉NO₃
Bod tání: 154…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014537
CAS číslo: 1082-85-5
EINECS: 214-106-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR