Tisk…
3',5'-Diacetoxyacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Acetyl-1,3-phenylene diacetate
OR4947-100G OR4947-25G
APOSOR4947-100GEA 4700 CZK
APOSOR4947-100G APOSOR4947-25G
3',5'-Diacetoxyacetophenone 97%
3',5'-Diacetoxyacetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₂O₅
MW: 236.2207 g/mol
Bod tání: 94…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008702
CAS číslo: 35086-59-0