Tisk…
3'-Methoxyacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3′-Methoxyacetophenone
OR4946-100G OR4946-500G
APOSOR4946-100GEA 2990 CZK
APOSOR4946-100G APOSOR4946-500G
3'-Methoxyacetophenone 97%
3'-Methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Bod varu: 239…241 °C
Hustota: 1,094 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008736
CAS číslo: 586-37-8
EINECS: 209-573-3