5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR4941-1G
OR4941-250MG
OR4941-5G
APOSOR4941-1GEA
4070
CZK
APOSOR4941-1G
APOSOR4941-250MG
APOSOR4941-5G
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₄ClNO₃S₂ Bod tání: 69…70 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02187482 CAS číslo: 551930-53-1 UN: 3261 ADR: 8,III |