Tisk…
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4939-1G OR4939-5G
APOSOR4939-1GEA 1660 CZK
APOSOR4939-1G APOSOR4939-5G
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, technická kvalita
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₃S
Bod tání: 77…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068072
CAS číslo: 114322-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II