Tisk…
3-Bromotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4938-100G OR4938-25G OR4938-500G
APOSOR4938-100GEA 2150 CZK
APOSOR4938-100G APOSOR4938-25G APOSOR4938-500G
3-Bromotoluene 99%
3-Bromotoluene
Vzorec: C₇H₇Br
Bod varu: 182…184 °C
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000085
CAS číslo: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III