Tisk…
3-Iodoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4934-5G OR4934-10G OR4934-25G
APOSOR4934-5GEA 662 CZK
APOSOR4934-5G APOSOR4934-10G APOSOR4934-25G
3-Iodoaniline 98%
3-Iodoaniline
Vzorec: C₆H₆IN
Bod varu: 145…146 °C/15mmHg
Bod tání: 21…24 °C
Hustota: 1,821 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007781
CAS číslo: 626-01-7
EINECS: 210-922-7