Tisk…
4-Bromo-3-methylanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4933-10G OR4933-25G OR4933-5G
APOSOR4933-10GEA 622 CZK
APOSOR4933-10G APOSOR4933-25G APOSOR4933-5G
4-Bromo-3-methylanisole 97%
4-Bromo-3-methylanisole
Vzorec: C₈H₉BrO
Bod varu: 111…112 °C/15mmHg
Hustota: 1,424 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060687
CAS číslo: 27060-75-9