Tisk…
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-diamine
OR4932-100G OR4932-25G OR4932-5G
APOSOR4932-100GEA 12960 CZK
APOSOR4932-100G APOSOR4932-25G APOSOR4932-5G
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,03 g/mol
Bod tání: 158…163 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007723
CAS číslo: 5348-42-5