Tisk…
1H-Pyrazole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrazole, 1H-Pyrazole
OR4931-100G OR4931-1KG OR4931-25G
APOSOR4931-100GEA 705 CZK
APOSOR4931-100G APOSOR4931-1KG APOSOR4931-25G
1H-Pyrazole 99%
1H-Pyrazole
Vzorec: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Bod varu: 186…188 °C
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005234
CAS číslo: 288-13-1
EINECS: 206-017-1