Tisk…

2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine

OR4925-100G OR4925-25G
APOSOR4925-100GEA 3310 CZK
APOSOR4925-100G APOSOR4925-25G
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine
Vzorec: C₅H₁₄N₂
MW: 102,1800 g/mol
Bod varu: 152…154 °C
Bod tání: 29…31 °C
Hustota: 0,851 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009801
CAS číslo: 7328-91-8
EINECS: 230-819-0
UN: 2921
ADR: 8+4.1,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR