Tisk…
3-tert-Butylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(tert-Butyl)aniline, m-tert-Butylaniline
OR4922-25G OR4922-5G
APOSOR4922-25GEA 6850 CZK
APOSOR4922-25G APOSOR4922-5G
3-tert-Butylaniline 97%
3-tert-Butylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
MW: 149.24
Bod varu: 126 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00125078
CAS číslo: 5369-19-7
EINECS: 226-361-6