Tisk…
6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Hydroxynicotinaldehyde
OR4910-1G OR4910-5G OR4910-25G
APOSOR4910-1GEA 622 CZK
APOSOR4910-1G APOSOR4910-5G APOSOR4910-25G
6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carbaldehyde 98%
6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₅NO₂
Bod tání: 222…226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094941
CAS číslo: 106984-91-2