Tisk…
H-D-4-Pal-OH·2HCl 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR49075-1G OR49075-250MG OR49075-5G
APOSOR49075-1GEA 1990 CZK
APOSOR49075-1G APOSOR49075-250MG APOSOR49075-5G
H-D-4-Pal-OH·2HCl 97%
H-D-4-Pal-OH·2HCl
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂·₂HCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842075
CAS číslo: 174096-41-4