2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR49059-100G
OR49059-25G
APOSOR49059-100GEA
14190
CZK
APOSOR49059-100G
APOSOR49059-25G
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Vzorec:
C₄H₄ClN₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006093 CAS číslo: 1194-21-4 |