Tisk…
4-Chlorothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR49049-1G OR49049-5G
APOSOR49049-1GEA 2480 CZK
APOSOR49049-1G APOSOR49049-5G
4-Chlorothiazole
4-Chlorothiazole
Vzorec: C₃H₂ClNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038604
CAS číslo: 4175-72-8