Tisk…
2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR49043-25G OR49043-5G
APOSOR49043-25GEA 2240 CZK
APOSOR49043-25G APOSOR49043-5G
2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10000810
CAS číslo: 20348-21-4