Tisk…
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4904-25G OR4904-5G
APOSOR4904-25GEA 827 CZK
APOSOR4904-25G APOSOR4904-5G
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013113
CAS číslo: 53760-27-3
EINECS: 258-748-0