Tisk…
4-(Phenylethynyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR49037-1G OR49037-5G
APOSOR49037-1GEA 0 CZK
APOSOR49037-1G APOSOR49037-5G
4-(Phenylethynyl)benzoic acid 97%
4-(Phenylethynyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₅H₁₀O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00438677
CAS číslo: 25739-23-5