Tisk…
1-(3-Cyanophenyl)piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR49032-1G OR49032-5G
APOSOR49032-1GEA 1950 CZK
APOSOR49032-1G APOSOR49032-5G
1-(3-Cyanophenyl)piperazine 95%
1-(3-Cyanophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796181
CAS číslo: 178928-58-0