Tisk…

Pyromellitic dianhydride 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR4903-100G OR4903-2.5KG OR4903-500G
APOSOR4903-100GEA 622 CZK
APOSOR4903-100G APOSOR4903-2.5KG APOSOR4903-500G
Pyromellitic dianhydride 98%
Pyromellitic dianhydride
Vzorec: C₁₀H₂O₆
Bod varu: 397…400 °C
Bod tání: 283…288 °C
Hustota: 1,68 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 380 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005005
CAS číslo: 89-32-7
EINECS: 201-898-9

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR