Tisk…
(3-Nitrophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR49028-10G OR49028-5G
APOSOR49028-10GEA 2900 CZK
APOSOR49028-10G APOSOR49028-5G
(3-Nitrophenyl)acetic acid
(3-Nitrophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
MW: 181,15 g/mol
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007278
CAS číslo: 1877-73-2