Tisk…
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR49023-2G OR49023-5G
APOSOR49023-2GEA 5200 CZK
APOSOR49023-2G APOSOR49023-5G
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Vzorec: C₈H₁₅NO
MW: 141,2100 g/mol
Bod varu: 213,3 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09037892
CAS číslo: 40594-34-1
UN: 2735
ADR: 8,III