Tisk…
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR49019-5G OR49019-1G OR49019-250MG
APOSOR49019-5GEA 29560 CZK
APOSOR49019-5G APOSOR49019-1G APOSOR49019-250MG
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone 95%
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00464796
CAS číslo: 28755-03-5