Tisk…
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR49017-100G OR49017-25G
APOSOR49017-100GEA 11610 CZK
APOSOR49017-100G APOSOR49017-25G
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide 97%
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Vzorec: C₄H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039360
CAS číslo: 2675-89-0