α-Bromo-2,5-dichlorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2,5-Dichlorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
OR49015-25G
OR49015-100G
APOSOR49015-25GEA
3380
CZK
APOSOR49015-25G
APOSOR49015-100G
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene
Vzorec:
C₇H₅BrCl₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236034 CAS číslo: 85482-13-9 |