Tisk…
2,3,4-Trimethoxybenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR49012-5G OR49012-1G
APOSOR49012-5GEA 12200 CZK
APOSOR49012-5G APOSOR49012-1G
2,3,4-Trimethoxybenzylamine
2,3,4-Trimethoxybenzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 41219-16-3
UN: 2735
ADR: 8,III