Tisk…
3,5-Dichlorothiobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR49005-1G OR49005-5G
APOSOR49005-1GEA 4570 CZK
APOSOR49005-1G APOSOR49005-5G
3,5-Dichlorothiobenzamide
3,5-Dichlorothiobenzamide
Vzorec: C₇H₅Cl₂NS
Bod tání: 102…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973322
CAS číslo: 22179-74-4