Tisk…
3,4-Dichlorothiobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR49004-10G OR49004-1G OR49004-5G
APOSOR49004-10GEA 14880 CZK
APOSOR49004-10G APOSOR49004-1G APOSOR49004-5G
3,4-Dichlorothiobenzamide
3,4-Dichlorothiobenzamide
Vzorec: C₇H₅Cl₂NS
Bod tání: 133…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973321
CAS číslo: 22179-73-3