Tisk…
4-Morpholinoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4896-100G OR4896-25G OR4896-5G
APOSOR4896-100GEA 3270 CZK
APOSOR4896-100G APOSOR4896-25G APOSOR4896-5G
4-Morpholinoaniline 98%
4-Morpholinoaniline
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
Bod tání: 132…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006169
CAS číslo: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1