Tisk…
N-Benzylidene-tert-butylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (1E)-3,3-dimethyl-1-phenyl-2-azabut-1-ene
OR4894-10G OR4894-25G OR4894-5G
APOSOR4894-10GEA 4570 CZK
APOSOR4894-10G APOSOR4894-25G APOSOR4894-5G
N-Benzylidene-tert-butylamine 97%
N-Benzylidene-tert-butylamine
Vzorec: C₁₁H₁₅N
MW: 161,24 g/mol
Bod varu: 209 °C
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043553
CAS číslo: 6852-58-0