Tisk…
3-Chloranilin
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4892-100G OR4892-500G
APOSOR4892-100GEA 622 CZK
APOSOR4892-100G APOSOR4892-500G
3-Chloranilin
3-Chloranilin
Vzorec: C₆H₆ClN
Bod varu: 95…96 °C/11mmHg
Bod tání: –11 °C
Hustota: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007765
CAS číslo: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1,II