Tisk…
Uracil
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR4885-250G OR4885-100G OR4885-25G
APOSOR4885-250GEA 1450 CZK
APOSOR4885-250G APOSOR4885-100G APOSOR4885-25G
Uracil
Uracil
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006016
CAS číslo: 66-22-8
EINECS: 200-621-9