Tisk…
Guanosine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4880-25G OR4880-100G OR4880-500G
APOSOR4880-25GEA 622 CZK
APOSOR4880-25G APOSOR4880-100G APOSOR4880-500G
Guanosine
Guanosine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010182
CAS číslo: 118-00-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III