2-(Methylthio)ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(Methylthio)ethanamine
OR4873-1G
OR4873-5G
OR4873-25G
APOSOR4873-1GEA
744
CZK
APOSOR4873-1G
APOSOR4873-5G
APOSOR4873-25G
2-(Methylthio)ethylamine
2-(Methylthio)ethylamine
Vzorec:
C₃H₉NS MW: 91,18 g/mol Bod varu: 146…149 °C Hustota: 0,974 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 36 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00014825 CAS číslo: 18542-42-2 EINECS: 242-412-5 UN: 2734 ADR: 8+3,II |