Tisk…
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitro-1,2,4-1H-triazole, 3-Nitro-1,2,4-triazole
OR4862-25G OR4862-5G
APOSOR4862-25GEA 910 CZK
APOSOR4862-25G APOSOR4862-5G
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₂H₂N₄O₂
MW: 114,06 g/mol
Bod tání: 210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009749
CAS číslo: 24807-55-4