Tisk…
N-Benzoylthiourea 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Carbamothioylbenzamide, N-(Carbamothioyl)benzamide
OR4861-25G OR4861-100G OR4861-1G
APOSOR4861-25GEA 3410 CZK
APOSOR4861-25G APOSOR4861-100G APOSOR4861-1G
N-Benzoylthiourea 98%
N-Benzoylthiourea
Vzorec: C₈H₈N₂OS
MW: 180,23 g/mol
Bod tání: 174…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041191
CAS číslo: 614-23-3