Tisk…
4-Aminopiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Piperidin-4-amine
OR4858-25G
APOSOR4858-25GEA 2860 CZK
APOSOR4858-25G
4-Aminopiperidine 97%
4-Aminopiperidine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Bod varu: 65 °C/18mmHg
Hustota: 0,945 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 45,6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179399
CAS číslo: 13035-19-3
UN: 2733
ADR: 3+8,III