tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Pyrrolidine
OR4852-1G
OR4852-5G
APOSOR4852-1GEA
622
CZK
APOSOR4852-1G
APOSOR4852-5G
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₉H₁₇NO₂ Bod varu: 80 °C/0,2mmHg Hustota: 0,977 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 86 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00216581 CAS číslo: 86953-79-9 |